Få mere at vide
2,4-Dichlorbenzylalkohol, 99%
Beskrivelse
2,4-Dichlorbenzylalkohol er et antiseptisk middel, der findes i kommercielt tilgængelige halspastiller. Bruges også deaktivere Respiratory syncytial virus og SARS-Cov.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4-dichlorbenzylalkohol er et antiseptisk middel, der findes i kommercielt tilgængelige halspastiller. Bruges også deaktivere Respiratory syncytial virus og SARS-Cov.
Opløselighed
Opløselig i vand, methanol og chloroform.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzyl alcohol |
| Smeltepunkt | 57 °C til 61 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1448652 |
| Merck Index | 14,3060 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, methanol og kloroform. |
| Formel vægt | 177.03 |
| Procent renhed | 99% |