Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dichlorobenzoyl chloride |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 21 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 1.4900g/mL |
| Kogepunkt | 150 °C (34,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 137 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dichlorobenzoyl chloride
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.