Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoyl chloride, 98%
Artikelnummer. 10275100 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10275100 5 mL Glasflaske 5ml
10103680 100 mL Glasflaske 100ml
10756201 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10275100 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150220050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-75-8 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-75-8
Molekylær formel C7H3Cl3O
Molekylvægt (g/mol) 209.45
MDL nummer MFCD00000661
InChI nøgle CEOCVKWBUWKBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoyl chloride, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoylchloride, benzoylchloride, 2,4-dichloro, ccris 8616, acmc-1cuf7, dsstox_cid_31176, dsstox_gsid_52603, 2,4-dichloro benzoylchloride, 2.4-dichlorobenzoyl chloride, ksc450c2p
PubChem CID 66645
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzoylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 21°C
Farve Farveløs
Tæthed 1.4900g/mL
Kogepunkt 150°C (34.0 mmHg)
Flammepunkt 137°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3COCl
Brydningsindeks 1.5915 to 1.5937
Mængde 5 mL
Beilstein 09, 342
Specifik vægtfylde 1.49
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and acetone,slightly soluble in heptane
Formel vægt 209.46
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.