missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,4-Dichlorobenzotrifluorid, TRC

Artikelnummer. 30011644
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011644 10 g
30007069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011644 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43197010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 320-60-5
Molekylær formel C7H3Cl2F3
Molekylvægt (g/mol) 215
Synonym 1,3-Dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2,4-Dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
SMIL FC(F)(F)c1ccc(Cl)cc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzotrifluoride
Mængde 10 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.