Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzophenone |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8Cl2O/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H |
| Formel vægt | 249.9952 |