Få mere at vide
2,4-dichlorobenzosyre, TRC
Artikelnummer. 30138767
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138767 50 g
30133127 10 g
17973095 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138767 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD43195550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-84-0
Molekylær formel C7 H4 Cl2 O2
Molekylvægt (g/mol) 191.01
Synonym 2,4-Dichlorobenzoic acid, NSC 578
IUPAC navn 2,4-dichlorobenzoesyre
SMIL OC(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzoic acid
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C7H4Cl2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
Formel vægt 189.9588