Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoic acid, 98%
Artikelnummer. p-7082097
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
Artikelnummer. 11459513
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A12372.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 50-84-0 | C7H4Cl2O2 | 191.007 g/mol
2,4-dichlorbenzoesyre bruges som reagens under syntesen af pyrimido[2a,1a:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxalinderivater. Det bruges også som startreagens under syntesen af 1-(substitueret)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundær amino)-quinolin-3-carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4
-dichlorbenzoesyre bruges som reagens under syntesen af pyrimido[2′ ,1′ :2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxalinderivater. Det bruges også som startreagens under syntesen af 1-(substitueret)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundær amino)-quinolin-3-carboxylsyrer.
Opløselighed Opløseligt i ethanol (100 mg
/ml), vand (0,48 mg/ml), alkohol, ether og acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-84-0
Molekylær formel C7H4Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 191.007
MDL nummer MFCD00002414
InChI nøgle ATCRIUVQKHMXSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,4-dichloro, 2,4-dichlorobenzoesyre, 2,4 dichlorobenzoic acid, 2,4-dichloro-benzoic acid, 2,4-dichlorobenzoicacid, ccris 9472, furosemide impurity e, pubchem21313, acmc-209kqh, wln: qvr bg dg
PubChem CID 5787
ChEBI CHEBI:30748
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzoesyre
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzoic acid
Smeltepunkt 159°C to 164°C
Mængde 250 g
Beilstein 1868192
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (100mg/ml),water (0.48mg/ml),alcohol,ether,and acetone.
Formel vægt 191.01
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2,4-Dichlorobenzoicacid