Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzoesyre, 98%
Beskrivelse
2,4-dichlorbenzoesyre bruges som reagens under syntesen af pyrimido[2a,1a:2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxalinderivater. Det bruges også som startreagens under syntesen af 1-(substitueret)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundær amino)-quinolin-3-carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
-dichlorbenzoesyre bruges som reagens under syntesen af pyrimido[2′ ,1′ :2,3]thiazolo[4,5-b]quinoxalinderivater. Det bruges også som startreagens under syntesen af 1-(substitueret)-1,4-dihydro-6-nitro-4-oxo-7-(sub-sekundær amino)-quinolin-3-carboxylsyrer.
Opløselighed Opløseligt i ethanol (100 mg
/ml), vand (0,48 mg/ml), alkohol, ether og acetone.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzoic acid |
| Smeltepunkt | 159 °C til 164 °C |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1868192 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i ethanol (100 mg/ml), vand (0,48 mg/ml), alkohol, ether og acetone. |
| Formel vægt | 191.01 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
- 2,4-Dichlorobenzoic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: 2,4-Dichlorobenzoicacid