Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 10205550 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10205550 5 g Glasflaske 5g
10625032 100 g Plastflaske 100g
10489070 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10205550 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 164140050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-42-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.01
MDL nummer MFCD00003305
InChI nøgle YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichlorobenzaldehyde
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 233°C
Flammepunkt 135°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3CHO
Mængde 5 g
Beilstein 07, 236
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,ether and acetone
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.