Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichlorobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 69 °C til 73 °C |
| Kogepunkt | 233 °C |
| Flammepunkt | 127 °C (260 °F) |
| Mængde | 2500 g |
| FN nummer | UN1759 |
| Beilstein | 471601 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 175.01 |
| Procent renhed | 98% |