Få mere at vide
2,4-Dichlorobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11424184
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424184 100 g 100g
11434184 500 g 500g
11444184 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11424184 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12525.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 874-42-0 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-42-0
Molekylær formel C7H4Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 175.008
MDL nummer MFCD00003305
InChI nøgle YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4-dichloro, unii-z08ql2124r, ccris 6013, 2,4-dichloro benzaldehyde, 2,4-dichloro-benzaldehyde, acmc-209qnb, dsstox_cid_2130, 2,4 dichloro benzaldehyde, 2,4-di-chlorobenzaldehyde, dsstox_rid_76500
PubChem CID 13404
IUPAC navn 2,4-dichlorbenzaldehyd
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichlorobenzaldehyde
Smeltepunkt 69°C to 73°C
Kogepunkt 233°C
Flammepunkt 127°C (260°F)
Mængde 100 g
FN nummer UN1759
Beilstein 471601
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 175.01
Procent renhed 98%