Få mere at vide
2,4-Dichloranisol, 99%
Artikelnummer. 11470511
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470511 100 g 100g
11450511 5 g 5g
11460511 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470511 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20042.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 553-82-2 | C7H6Cl2O | 177,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 553-82-2
Molekylær formel C7H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 177.02
MDL nummer MFCD00044772
InChI nøgle CICQUFBZCADHHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloroanisole, benzene, 2,4-dichloro-1-methoxy, 1,5-dichloro-2-methoxybenzene, 2,4-dichloro-1-methoxy-benzene, anisole, 2,4-dichloro, 2,4-dichloromethoxybenzene, anisole,4-dichloro, acmc-209lmo, ksc273i7j
PubChem CID 11119
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloroanisole
Smeltepunkt 24 °C til 27 °C
Tæthed 1.288
Kogepunkt 125 °C (10 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5615
Mængde 100 g
Beilstein 1940358
Formel vægt 177.03
Procent renhed 99%