Få mere at vide
2',4'-dichloracetophenon, 97%
Artikelnummer. 10607061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10607061 25 g Glasflaske 25g
10207370 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10607061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302430250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 2234-16-4 | C8H6Cl2O | 189,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2234-16-4
Molekylær formel C8H6Cl2O
Molekylvægt (g/mol) 189.04
MDL nummer MFCD00000581
InChI nøgle XMCRWEBERCXJCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloroacetophenone, 1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichloroacetophenone, ethanone, 1-2,4-dichlorophenyl, 1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, p-chloro-2-chloroacetophenone, acetophenone, 2',4'-dichloro, unii-t7f2608h5h, 2',4'-dichloro phenyl ethanone, 1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone
PubChem CID 16693
IUPAC navn 1-(2,4-dichlorphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2', 4'-Dichloroacetophenone
Navn note 98.5%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29,0 °C til 34,0 °C
Farve Brun-gul til farveløs
Tæthed 1.3200g/mL
Kogepunkt 242,0 °C
Flammepunkt 131 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3COCH3
Brydningsindeks 1.5635
Mængde 25 g
Beilstein 07, II, 219
Specifik vægtfylde 1.32
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: ca. 200 mg/l i vand
Formel vægt 189.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof