Få mere at vide
2,4-Dichloro-beta-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-beta-[(2,4-dichlorophenyl)methoxy]benzeneethanamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13Cl4NO/c16-10-2-1-9(13(18)5-10)8-21-15(7-20)12-4-3-11(17)6-14(12)19/h1-6,15H,7-8,20H2 |
| Formel vægt | 362.9751 |
| Procent renhed | >95% |