Få mere at vide
2,4-dichlor-6-methylbenzylamin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11322897
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322897 1 g 1g
11342897 250 mg 250mg
11332897 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11322897 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16108.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 150517-76-3
Molekylær formel C8H9Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 190.07
MDL nummer MFCD00052913
InChI nøgle QISTWSMZJRTDCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-methylbenzylamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine, 2,4-dichloro-6-methylphenyl methylamine, benzenemethanamine,2,4-dichloro-6-methyl, benzenemethanamine, 2,4-dichloro-6-methyl, 2,4-dichloro-6-methylbenzyl amine hydrochloride, 4,6-dichloro-2-methylbenzylamine, acmc-1c3je, 2-aminomethyl-3,5-dichlorotoluene, 1-2,4-dichloro-6-methylphenyl methanamine
PubChem CID 2800971
SMIL CC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1CN
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-methylbenzylamine
Smeltepunkt 52°C to 56°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3259
Beilstein 8615227
Følsomhed Air Sensitive
IUPAC navn (2,4-dichlor-6-methylphenyl)methanamin
Formel vægt 190.07
Procent renhed ≥98%