Få mere at vide
2,4-diclor-6-methylanilin, 97%
Artikelnummer. 11434314
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434314 100 g 100g
11414314 5 g 5g
11424314 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434314 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12591.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 30273-00-8 | C7H7Cl2N | 176,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30273-00-8
Molekylær formel C7H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 176.04
MDL nummer MFCD00044074
InChI nøgle UAISVUGQLKXPFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,6-dichloro-2-methylaniline, benzenamine, 2,4-dichloro-6-methyl, acmc-20aodo, 4,6-dichloro-o-toluidine, 2-amino-3,5-dichlorotoluene, 2,4-dichloro-6-methylphenylamine, 4,6-dichloro-2-methylphenylamine, 2,4-bis chloranyl-6-methyl-aniline, 2,4-dichloro-6-methylaniline
PubChem CID 1268287
IUPAC navn 2,4-dichlor-6-methylanilin
SMIL CC1=CC(=CC(=C1N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-methylaniline
Smeltepunkt 43 °C til 45 °C
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (0,1 mmHg)
Mængde 100 g
Beilstein 2208221
Formel vægt 176.05
Procent renhed 97%