Få mere at vide
2,4-Dichloro-6-iodoaniline, 97%
Artikelnummer. 11368606
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368606 5 g 5g
11378606 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11368606 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17659.06
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 697-90-5 | C6H4Cl2IN | 287.909 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 697-90-5
Molekylær formel C6H4Cl2IN
Molekylvægt (g/mol) 287.909
MDL nummer MFCD00007661
InChI nøgle YJRSMJTVXWBFJJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-6-iodobenzenamine, 2,4-dichloro-6-iodophenylamine, 4,6-dichloro-2-iodophenylamine, 2,4-dichloro-6-iodo-phenylamine, benzenamine,2,4-dichloro-6-iodo, benzenamine, 2,4-dichloro-6-iodo, 1-amino-2,4-dichloro-6-iodobenzene
PubChem CID 7577525
IUPAC navn 2,4-dichlor-6-iodanilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Cl)N)I)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-6-iodoaniline
Smeltepunkt 79 °C til 81 °C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 3246130
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 287.92
Procent renhed 97%