Få mere at vide
2,4-dichlor-5-sulfamoylbenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-5-sulfamoylbenzoic acid |
| Smeltepunkt | 230 °C til 232 °C (dekomponering) |
| Mængde | 50 g |
| Formel vægt | 270.09 |
| Procent renhed | 98% |