Få mere at vide
2,4-dichlor-5-nitropyrimidin, 97%
Artikelnummer. 10873021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10873021 5 g 5g
10658360 1 g 1g
10535100 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10873021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435290050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 49845-33-2 | C4HCl2N3O2 | 193,97 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49845-33-2
Molekylær formel C4HCl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 193.97
MDL nummer MFCD00127867
InChI nøgle INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
PubChem CID 521266
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-nitropyrimidin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-5-nitropyrimidine
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 29 °C til 30 °C
Farve Gul
Kogepunkt 135 °C (17,0 Torr)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 193.98
Procent renhed 97%
Fysisk form Flydende eller lavt smeltende fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.