Få mere at vide
2,4-dichlor-5-nitropyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446610
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446610 10 g 10g
11436610 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11446610 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27644.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 49845-33-2 | Molekylformel: C4HCl2N3O2 | Molekylvægt: 193,97 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 49845-33-2
Molekylær formel C4HCl2N3O2
Molekylvægt (g/mol) 193.97
MDL nummer MFCD00127867
InChI nøgle INUSQTPGSHFGHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitro-pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro, 2, 4-dichloro-5-nitropyrimidine, 3-nitro-2,4-dichloropyrimidine, 2,4-dichloro-5-nitro pyrimidine, zlchem 540, pubchem7079, acmc-1ann4, ksc236i7h, 2,4-dichloro5-nitropyrimidine
PubChem CID 521266
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-nitropyrimidin
SMIL [O-][N+](=O)C1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-nitropyrimidine
Smeltepunkt 28 °C til 32 °C
Kogepunkt 0,9 °C (0,5 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 10 g
Formel vægt 193.98
Procent renhed 97%