Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11443147
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11443147 100 g 100g
11423147 5 g 5g
11433147 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16111.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 400-70-4
Molekylær formel C7H2Cl2F3NO2
Molekylvægt (g/mol) 259.993
MDL nummer MFCD00007073
InChI nøgle VLVNHMVSVDVAOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-nitrobenzotrifluoride, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzene, 2,4-dichloro-3,5-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1,5-dichloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl-1-nitrobenzene, pubchem4862, 2,4-dichloro-5-nitro benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4,6-dichloronitrobenzene, 2,4-dichloro-5-trifluoromethyl nitrobenzene
PubChem CID 621179
IUPAC navn 1,5-dichloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])Cl)Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-nitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 53°C to 57°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 100 g
Beilstein 2467459
Formel vægt 260
Procent renhed 97%