Få mere at vide
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492588
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15492588 10 g 10g
15402598 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492588 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56153.09
Request Bulk or Custom Format
Det bruges til fremstilling af heteroarylpiperazinderivater til brug ved behandling af Alzheimers sygdom.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges til fremstilling af heteroarylpiperazinderivater til brug ved behandling af Alzheimers sygdom
.’
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19646-07-2
Molekylær formel C5H4Cl2N2O
Molekylvægt (g/mol) 179.00
MDL nummer MFCD02685670
InChI nøgle ZTHHRSBDBPCCMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy pyrimidine, pyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloropyrimidin-5-yl methyl ether, 5-methoxy-2,4-dichloro pyrimidine, pubchem7076, ksc490s5l, 2,4 dichloro-5-methoxypyrimidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-pyrimidin, 2,6-dichloro-5-methoxy pyrimidine
PubChem CID 601401
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-methoxypyrimidin
SMIL COC1=CN=C(Cl)N=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Mængde 10 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 179
Procent renhed 97%