Få mere at vide
2,4-dichlor-5-methoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11441060
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441060 25 g 25g
11421060 1 g 1g
11431060 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11441060 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25497.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-10-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 98446-49-2 | C7H7Cl2NO | 192,039 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 98446-49-2
Molekylær formel C7H7Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 192.039
MDL nummer MFCD00974410
InChI nøgle AJROJTARXSATEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2,4-dichloroanisole, 2,4-dichloro-5-methoxybenzenamine, 4,6-dichloro-m-anisidine, 2,4-dichloro-5-methoxy-phenylamine, benzenamine, 2,4-dichloro-5-methoxy, 2,4-dichloro-5-methoxyphenylamine, dichloromethoxyaniline, pubchem4393, acmc-209sae, 4,5-dichloro-m-anisidine
PubChem CID 1476636
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-methoxyanilin
SMIL COC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-methoxyaniline
Mængde 25 g
FN nummer UN2810
Formel vægt 192.05
Procent renhed 98%