Få mere at vide
2,4-diclor-5-isopropoxyanilin, 98%
Artikelnummer. 11344985
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344985 1 g 1g
11354985 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11344985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18371.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 41200-96-8 | C9H11Cl2NO | 220,093 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41200-96-8
Molekylær formel C9H11Cl2NO
Molekylvægt (g/mol) 220.093
MDL nummer MFCD00974411
InChI nøgle RWRWIICNMOKBIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-5-isopropoxyaniline, 2,4-dichloro-5-2-propyloxy aniline, 2,4-dichloro-5-propan-2-yloxy aniline, benzenamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy, acmc-20aodr, 2,4-dichloro-5-isopropyloxyaniline, 2,4-dichloro-5-isopropoxyphenylamine, 2,4-dichloro-5-isopropoxy-phenylamine, 2,4-dichloro-5-1-methylethoxy aniline, 2,4-dichloro-5-methylethoxy phenylamine
PubChem CID 170476
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-propan-2-yloxyanilin
SMIL CC(C)OC1=C(C=C(C(=C1)N)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-isopropoxyaniline
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Kogepunkt 110°C to 112°C (0.2 mmHg)
Mængde 1 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2836827
Formel vægt 220.11
Procent renhed 98%