Få mere at vide
2,4-dichlor-5-fluorbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455810
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11455810 10 g 10g
11445810 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11455810 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26464.09
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 128593-93-1 | C7H2Cl2FN | 190.00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 128593-93-1
Molekylær formel C7H2Cl2FN
Molekylvægt (g/mol) 190.00
MDL nummer MFCD03840469
InChI nøgle XZBZWBDTFUFZSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782753
IUPAC navn 2,4-dichlor-5-fluorbenzonitril
SMIL FC1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-5-fluorobenzonitrile
Smeltepunkt 44°C to 47°C
Mængde 10 g
FN nummer UN3439
Synonym 2,4-dichloro-5-fluoro-benzonitrile, pubchem1566, acmc-1bxxv, 2,4-dichloro-5-fluoro benzonitrile, benzonitrile,2,4-dichloro-5-fluoro, benzonitrile, 2,4-dichloro-5-fluoro, 2,4-dichloro-5-fluorobenzonitrile, 2,4-dichloro-5-fluorobenzenecarbonitrile, 2,4-bis chloranyl-5-fluoranyl-benzenecarbonitrile
Formel vægt 190
Procent renhed 97%