Få mere at vide
2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479677
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11479677 100 g 100g
11459677 5 g 5g
11469677 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11479677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22153.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 704-10-9
Molekylær formel C8H5Cl2FO
Molekylvægt (g/mol) 207.03
MDL nummer MFCD00077499
InChI nøgle FAKJFAMIABOKBW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4'-dichloro-5'-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethanone, 2,4-dichloro-5-fluoroacetophenone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl ethan-1-one, dcfa, acetophenone, 2',4'-dichloro-5'-fluoro, 6-acetyl-1,3-dichloro-4-fluorobenzene, 1-2,4-dichloro-5-fluoro-phenyl ethanone, ethanone, 1-2,4-dichloro-5-fluorophenyl, 1-acetyl-2,4-dichloro-5-fluorobenzene
PubChem CID 727250
IUPAC navn 1-(2,4-dichloro-5-fluorophenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=CC(F)=C(Cl)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2',4'-Dichloro-5'-fluoroacetophenone
Smeltepunkt 34°C to 36°C
Tæthed 1.425
Kogepunkt 134°C to 135°C (15 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.546
Mængde 100 g
Beilstein 3090042
Formel vægt 207.03
Procent renhed 97%