Få mere at vide
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, 95%
Artikelnummer. 15459998
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459998 5 g 5g
15469998 250 mg 250mg
15449998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63347.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 180995-12-4 | C6H2Cl2N2 | 172.996 g/mol
2,4-dichlor-3-cyanopyridin, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,4-dichlor-3-cyanopyridin, anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 180995-12-4
Molekylær formel C6H2Cl2N2
Molekylvægt (g/mol) 172.996
MDL nummer MFCD09750302
InChI nøgle OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 21997828
IUPAC navn 2,4-dichlorpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-3-cyanopyridine
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Synonym 2,4-dichloro-3-cyanopyridine, 2,4-dichloronicotinonitrile, 2,4-dichloro-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,4-dichloro, 3-cyano-2,4-dichloropyridine, pubchem5457, bys83, 3-cyano-2,4dichloropyridine, ksc493a5f, 3-pyridinecarbonitrile,2,4-dichloro
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 173
Procent renhed 95%