CAS RN 180995-12-4
IUPAC Navn:
2,4-dichloropyridine-3-carbonitrile
Synonymer:
2,4-dichloropyridine-3-carbonitrile
Molekylvægt (g/mol):
173
Molekylformel:
C6H2Cl2N2
InChi Key:
OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=C(C#N)C(Cl)=NC=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,4-Dichloro-3-cyanopyridine, 95%
CAS: 180995-12-4 Molekylær formel: C6H2Cl2N2 Molekylvægt (g/mol): 172.996 MDL nummer: MFCD09750302 InChI nøgle: OQYZEFBWEXEOPL-UHFFFAOYSA-N PubChem CID: 21997828 IUPAC navn: 2,4-dichlorpyridin-3-carbonitril SMIL: C1=CN=C(C(=C1Cl)C#N)Cl