Få mere at vide
2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11368975
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368975 1 g 1g
11378975 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11368975 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14105.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29091-09-6
Molekylær formel C7HCl2F3N2O4
Molekylvægt (g/mol) 304.99
MDL nummer MFCD00042480
InChI nøgle DPQYRXNRGNLPFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl benzene, unii-upf413436j, 2,4-dichloro-3,5-dinitro benzotrifluoride, benzene, 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-trifluoromethyl, 2,4-chloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride, pubchem5443, dsstox_cid_24639, dsstox_rid_80369
PubChem CID 94398
IUPAC navn 2,4-dichloro-1,3-dinitro-5-(trifluoromethyl)benzene
SMIL C1=C(C(=C(C(=C1[N+](=O)[O-])Cl)[N+](=O)[O-])Cl)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-3,5-dinitrobenzotrifluoride
Smeltepunkt 74°C to 78°C
Kogepunkt 291°C to 294°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
FN nummer UN3077
Beilstein 2062037
Formel vægt 305
Procent renhed 97%