Få mere at vide
2,4-dichlor-1-iodbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10767495
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10767495 50 g 50g
10566334 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10767495 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00185EE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 29898-32-6
Molekylær formel C6H3Cl2I
Molekylvægt (g/mol) 272.894
InChI nøgle ZQKJCBDCOGLKCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dichloro-4-iodobenzene, 2,4-dichloroiodobenzene, benzene, 2,4-dichloro-1-iodo, 1-iodo-2,4-dichlorobenzene, pubchem3692, 2,4-dichlor-jodbenzol, acmc-209hbu, 1,3-dichloro4-iodobenzene, 1,3-dichloro 4-iodobenzene, 2,4-dichloro-1-iodo-benzene
PubChem CID 96864
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-1-iodobenzene
CAS min % 97.0
Tæthed 2.0100g/mL
Analyseprocentområde 97%
Mængde 50 g
Formel vægt 272.9
Procent renhed 97%