Få mere at vide
2,4-diclor-1-(4-nitrophenoxy)benzen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene |
| Smeltepunkt | 68 °C til 71 °C |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1887356 |
| Merck Index | 14,6598 |
| Formel vægt | 284.1 |
| Procent renhed | 98% |