Få mere at vide
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 98%
Artikelnummer. 11448857
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448857 5 g 5g
11458857 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11448857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19977.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1836-75-5 | C12H7Cl2NO3 | 284.092 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1836-75-5
Molekylær formel C12H7Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 284.092
MDL nummer MFCD00128026
InChI nøgle XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-(4-nitrophenoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
Smeltepunkt 68°C to 71°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3077
Beilstein 1887356
Merck Index 14,6598
Formel vægt 284.1
Procent renhed 98%