Få mere at vide
2,4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10723063
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10723063 1 g Amber Glass Bottle 1g
10202792 10 g Amber Glass Bottle 10g
10387244 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10723063 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RDP00053DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1836-75-5
Molekylær formel C12H7Cl2NO3
Molekylvægt (g/mol) 284.092
MDL nummer MFCD00128026
InChI nøgle XITQUSLLOSKDTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym nitrofen, 2,4-dichloro-1-4-nitrophenoxy benzene, nitrochlor, nitrophen, niclofen, nitrophene, trizilin, mezotox, nitrafen, nitraphen
PubChem CID 15787
IUPAC navn 2,4-dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-1-(4-nitrophenoxy)benzene
CAS min % 97.0
Tæthed 1.3000g/mL
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Lineær formel Cl2C6H3OC6H4NO2
Mængde 1 g
Formel vægt 284.1
Procent renhed 97%