Få mere at vide
2,4-dichlor-1-(2-iodphenoxy)benzen,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10762863
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762863 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10621103 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD08469DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 175136-78-4
Molekylær formel C12H7Cl2IO
Molekylvægt (g/mol) 364.99
MDL nummer MFCD00052444
InChI nøgle ULAWXTPGHWKSDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy benzene, 2,4-dichloro-1 2-iodophenoxy benzene, benzene,2,4-dichloro-1-2-iodophenoxy
PubChem CID 2776994
IUPAC navn 2,4-dichlor-1-(2-iodphenoxy)benzen
SMIL ClC1=CC(Cl)=C(OC2=CC=CC=C2I)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dichloro-1-(2-iodophenoxy)benzene
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel Cl2C6H3OC6H4I
Mængde 1 g
Formel vægt 364.99
Procent renhed 95%