Få mere at vide
2,4-Dibromotoluene, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15460809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460809 1 g 1g
15470809 5 g 5g
15480809 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63869.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 31543-75-6
Molekylær formel C7H6Br2
Molekylvægt (g/mol) 249.933
MDL nummer MFCD00052985
InChI nøgle GHWYNNFPUGEYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromotoluene, benzene, 2,4-dibromo-1-methyl, 2,4-bromotoluene, 2,4-dibromo-toluene, pubchem3915, 2,4-dibromo toluene, acmc-1bn9b, ksc497e7f, 2,4-dibromo-1-methyl-benzene, ghwynnfpugeyem-uhfffaoysa
PubChem CID 94421
IUPAC navn 2,4-dibromo-1-methylbenzene
SMIL CC1=C(C=C(C=C1)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromotoluene
Smeltepunkt -10°C (decomposition)
Tæthed 1.85 g/mL
Kogepunkt 243°C (decomposition)
Brydningsindeks 1.601
Mængde 1 g
Beilstein 2078741
Formel vægt 249.93
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske