Få mere at vide
2,4'-dibromopropiophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3211511 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10169042
Brand: Thermo Scientific Acros 372810050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 38786-67-3
Molekylær formel C9H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 291.97
MDL nummer MFCD00209571
InChI nøgle GKALOSTUZMFUQB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 603907
IUPAC navn 2-brom-1-(4-bromphenyl)propan-1-on
SMIL C[C@H](Br)C(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4'-Dibromopropiophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 84°C to 88°C
Farve Orange til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCH(Br)CH3
Mængde 5 g
Synonym 2,4'-dibromopropiophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl propan-1-one, 1-propanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 2,4-dibromopropiophenone, 2,4'-dibromopropiophenon, acmc-1ago1, alpha,4'-dibromopropiophenone, 1-propanone,2-bromo-1-4-bromophenyl, 2-bromo-1-4-bromophenyl-1-propanone #
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,ethylacetate,ethanol,,methanol
Formel vægt 291.97
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4'-Dibromopropiophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.