Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4'-Dibromopropiophenone |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 84 °C til 88 °C |
| Farve | Orange til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | BrC6H4COCH(Br)CH3 |
| Mængde | 5 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2,4'-Dibromopropiophenone
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.