Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dibromoanisole |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 60,0 °C til 64,0 °C |
| Farve | Beige |
| Kogepunkt | 101,0 °C til 106,0 °C (1,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |