Få mere at vide
2,4-Dibromoaniline, 98+%
Artikelnummer. p-7021124
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440943
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A13329.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250.921 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-57-6
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.921
MDL nummer MFCD00007633
InChI nøgle DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
IUPAC navn 2,4-dibromanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromoaniline
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 156°C (24 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2206653
Formel vægt 250.93
Procent renhed ≥98%