Få mere at vide
2,4-Dibromoanilin, 98+%
Artikelnummer. 11440943
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440943 5 g 5g
11450943 25 g 25g
11460943 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11440943 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13329.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 615-57-6 | C6H5Br2N | 250,921 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 615-57-6
Molekylær formel C6H5Br2N
Molekylvægt (g/mol) 250.921
MDL nummer MFCD00007633
InChI nøgle DYSRXWYRUJCNFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo, 2,4-dibromobenzenamine, 2,4-dibromo-phenylamine, dibromobenzenamine, 2,4-dibromanilin, pubchem3447, 2,4-dibromophenylamine, benzenamine,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl aniline, acmc-209mu0
PubChem CID 12004
IUPAC navn 2,4-dibromanilin
SMIL C1=CC(=C(C=C1Br)Br)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromoaniline
Smeltepunkt 78°C to 82°C
Kogepunkt 156°C (24 mmHg)
Lugt Characteristic
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 2206653
Formel vægt 250.93
Procent renhed ≥98%