Få mere at vide
2,4'-Dibromoacetophenone, 98%
Artikelnummer. 10764601 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10764601 10 g Glasflaske 10g
10172710 50 g Glasflaske 50g
10750585 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10764601 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 112680100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99-73-0 | C8H6Br2O | 277.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99-73-0
Molekylær formel C8H6Br2O
Molekylvægt (g/mol) 277.94
MDL nummer MFCD00000200
InChI nøgle FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4'-dibromoacetophenone, 2-bromo-1-4-bromophenyl ethanone, 4-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl bromide, ethanone, 2-bromo-1-4-bromophenyl, 4'-bromophenacyl bromide, p-bromophenacyl-8, alpha,p-dibromoacetophenone, alpha,4-dibromoacetophenone, 4-bromo bromoacetyl benzene
PubChem CID 7454
IUPAC navn 2-brom-1-(4-bromphenyl)ethanon
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4'-Dibromoacetophenone
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Farve Gul til Beige
Kogepunkt 1415°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4COCH2Br
Mængde 10 g
Beilstein 07, 285
Fieser 01,77; 03,34
Merck Index 15, 1438
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: very soluble in warm alcohol,soluble in ethyl alcohol,ethyl ether,chloroform
Formel vægt 277.94
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4'-Dibromoacetophenone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.