Få mere at vide
2,4'-Dibromoacetophenone, 98+%
Beskrivelse
2,4'-Dibromoacetophenon anvendes som et reagens til analyse af fedtsyrer ved HPLC som 4-bromphenacylestere til brug ved beskyttelse af phenoler og carboxylsyrer. Det gennemgår kondensationsreaktioner med aldehyder i nærvær af SnCl2 eller SmI3 for at giveα ,β -umættede ketoner. Det er også nyttigt til esterificering af carboxylsyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,4′ -Dibromoacetophenon anvendes som reagens til analyse af fedtsyrer ved HPLC som 4-bromphenacylestere, til brug ved beskyttelse af phenoler og carboxylsyrer. Det gennemgår kondensationsreaktioner med aldehyder i nærvær af SnCl2 eller SmI3 for at giveα ,β -umættede ketoner. Det er også nyttigt til esterificering af carboxylsyrer.
Opløselighed
Opløseligt i dimethylsulfoxid (5 mg/ml), methanol (20 mg/ml), toluen og ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares i nedkølet tilstand. Inkompatibel med baser og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,4'-Dibromoacetophenone |
| Smeltepunkt | 108°C to 112°C |
| Lugt | Pungent |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3261 |
| Beilstein | 607604 |
| Merck Index | 14,1427 |
| Formel vægt | 277.95 |
| Procent renhed | ≥98% |