Få mere at vide
2,4-Dibromo-6-nitroaniline, 99%
Artikelnummer. 11339186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11339186 5 g 5g
11349186 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20333.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 827-23-6 | C6H4Br2N2O2 | 295.918 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 827-23-6
Molekylær formel C6H4Br2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 295.918
MDL nummer MFCD00012107
InChI nøgle OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-nitro, 2,4-dibromo-6-nitrophenylamine, 2,4-dibromo-6-nitrobenzenamine, acmc-209pq0, 2-nitro-4,6-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-nitroaniline, 2,4-dibromo-6-nitro-aniline, 2,4-dibromo-6-nitro-phenylamine, aniline, 2,4-dibromo-6-nitro, benzenamine,2,4-dibromo-6-nitro
PubChem CID 70009
IUPAC navn 2,4-dibrom-6-nitroanilin
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromo-6-nitroaniline
Smeltepunkt 129°C to 131°C
Mængde 5 g
Beilstein 2805574
Formel vægt 295.92
Procent renhed 99%