Få mere at vide
2,4-dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10642623
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10642623 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10463454 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642623 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB06640EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 141474-37-5
Molekylær formel C6H4Br2FN
Molekylvægt (g/mol) 268.91
MDL nummer MFCD00042230
InChI nøgle YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC navn 2,4-dibrom-6-fluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2, 4-Dibromo-6-fluoroaniline
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 268.91
Procent renhed 97%