Få mere at vide
2,4-dibrom-6-fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11487077
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11487077 25 g 25g
11477077 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11487077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14435.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 141474-37-5 | Molekylformel: C6H4Br2FN | Molekylvægt: 268,91 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 141474-37-5
Molekylær formel C6H4Br2FN
Molekylvægt (g/mol) 268.91
MDL nummer MFCD00042230
InChI nøgle YJLXEKFYZIBUPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro, 2,4-dibromo-6-fluorobenzenamine, 2,4-dibromo-6-fluoro-phenylamine, 2,4-dibromo-6-fluoro aniline, pubchem3442, intermediates-zcf02078, ksc494o1h, 2,4-dibromo-6-fluoro-aniline, acmc-1c814, 4,6-dibromo-2-fluorophenylamine
PubChem CID 2736765
IUPAC navn 2,4-dibrom-6-fluoranilin
SMIL NC1=C(F)C=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromo-6-fluoroaniline
Smeltepunkt 62 °C til 64 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 6289292
Formel vægt 268.92
Procent renhed 97%