Få mere at vide
2,4-Dibromo-6-chloroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11479306
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11479306
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A18998.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874-18-0
Molekylær formel C6H4Br2ClN
Molekylvægt (g/mol) 285.363
MDL nummer MFCD00031419
InChI nøgle MFROLNRQDCAZCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-4,6-dibromoaniline, 6-chloro-2,4-dibromoaniline, 4,6-dibromo-2-chlorophenylamine, pubchem3631, acmc-209qkg, 4,6-dibromo-2-chloroaniline, benzenamine,2,4-dibromo-6-chloro, labotest-bb lt01147812, 2,4-dibromo-6-chloroaniline, 2,4-bis bromanyl-6-chloranyl-aniline
PubChem CID 4295982
IUPAC navn 2,4-dibromo-6-chloroaniline
SMIL C1=C(C=C(C(=C1Br)N)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromo-6-chloroaniline
Smeltepunkt 99°C to 101°C
Mængde 25 g
Beilstein 2718195
Formel vægt 285.38
Procent renhed 97%