Få mere at vide
2,4-Dibromo-3-pentanon, blanding af stereoisomerer, 97%
Artikelnummer. 11452668
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11452668 10 g 10g
11462668 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11452668 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16680.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 815-60-1 | C5H8Br2O | 243,926 g/mol
2,4-dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon kan anvendes i syntesen af 2-dimethylamino-4-methylen-1,3-dioxolaner via debromering under anvendelse af zink-kobber-par i dimethylformamid og dimethylacetamid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2,4-dibrom-2,4-dimethyl-3-pentanon kan anvendes i syntesen af 2-dimethylamino
-4-methylen-1,3-dioxolaner via debromering under anvendelse af zink-kobber-par i dimethylformamid og dimethylacetamid.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand (50 g/L (20 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, reduktionsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 815-60-1
Molekylær formel C5H8Br2O
Molekylvægt (g/mol) 243.926
MDL nummer MFCD00015719
InChI nøgle UOPIOAUZQKSZRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromo-3-pentanone, 2,4-dibromo-pentan-3-one, 3-pentanone,2,4-dibromo, 2,4-bis bromanyl pentan-3-one, 2,4-dibromo-3-pentanone, mixture of stereoisomers
PubChem CID 11791395
IUPAC navn 2,4-dibrompentan-3-on
SMIL CC(C(=O)C(C)Br)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromo-3-pentanone
Navn note blanding af stereoisomerer
Kogepunkt 67 °C til 82 °C (10 mmHg)
Lugt Gennemtrængende
Mængde 10 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (50 g/L (20 °C)).
Formel vægt 243.91
Procent renhed 97%