Få mere at vide
2,4-dibrom-1-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11388996
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388996 25 g 25g
11378996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388996 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20171.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1435-53-6
Molekylær formel C6H3Br2F
Molekylvægt (g/mol) 253.90
MDL nummer MFCD00000283
InChI nøgle MKHDDTWHDFVYDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-dibromofluorobenzene, 1,3-dibromo-4-fluorobenzene, 1-fluoro-2,4-dibromobenzene, benzene, 2,4-dibromo-1-fluoro, pubchem3446, acmc-209cqz, 1,3-dibromo-5-fluoro, intermediates-zcf02097, ksc494g9j
PubChem CID 15034
IUPAC navn 2,4-dibrom-1-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Dibromo-1-fluorobenzene
Tæthed 2.047
Kogepunkt 103°C (32 mmHg)
Flammepunkt 92°C (197°F)
Brydningsindeks 1.584
Mængde 25 g
Beilstein 1934822
Formel vægt 253.91
Procent renhed 98%