Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2, 4-Dibromo-1-fluorobenzene |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 2.0470g/mL |
| Kogepunkt | 105°C to 110°C (22.0 mmHg) |
| Flammepunkt | 92°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 97.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |