Få mere at vide
2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Artikelnummer. 15224288 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224288 5 g -
15214288 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224288 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 452800050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2161-86-6 | C10H10O5 | 210.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2161-86-6
Molekylær formel C10H10O5
Molekylvægt (g/mol) 210.19
MDL nummer MFCD00100483
InChI nøgle PIFFQYJYNWXNGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4-diacetylphloroglucinol, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethan-1-one, diacetylphloroglucinol, phloroglucinol, diacetyl, unii-8xv4yyo3wn, 8xv4yyo3wn, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl ethanone, 1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bisethanone, ethanone,1,1'-2,4,6-trihydroxy-1,3-phenylene bis, 1-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-phenyl ethanone
PubChem CID 16547
ChEBI CHEBI:78688
IUPAC navn 1-(3-acetyl-2,4,6-trihydroxyphenyl)ethanone
SMIL CC(=O)C1=C(O)C(C(C)=O)=C(O)C=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,4-Diacetylphloroglucinol
Smeltepunkt 164.0°C to 169.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 210.18
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4-Diacetylphloroglucinol, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.